Learn More
Novus Biologicals™ MCMDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18550492 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18550492 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18550492 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00157777T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio MCMDC2
Sinonimo C8orf45, chromosome 8 open reading frame 45, FLJ25692, minichromosome maintenance complex component-like, minichromosome maintenance domain containing 2
Simbolo del gene MCMDC2