Learn More
Lovibond™ MD 100 Chlorine Tablet
Codice prodotto. 12641705
Cambia vista
Click to view available options
Range di rilevamento:
0 to 6 mg/L, 0 to 10 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range di rilevamento Dimensione della confezione
12641705 0 to 6 mg/L, 0 to 10 mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12641705 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 276000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Lovibond MD 100 Chlorine Tablet, Applications: Testing in the field, laboratory or plant room, Detection Range: 0-6 - 0-10mg/L, Display Type: LCD, Filling Solution Type: Reagent
Specifica
Tipo MD 100 Chlorine Tablet
Range di rilevamento 0 to 6 mg/L, 0 to 10 mg/L
Tipo di display LCD
Tipo di soluzione di riempimento Reagent
Temperatura (sistema metrico) operativa 5°C to 40°C
Da utilizzare con (applicazione) Testing in the field, laboratory or plant room
Include 4 Micro batteries (AAA), 3 round vials (Glass) with lids, tablet reagents and/or liquid reagents, guarantee sheet, certificate (COC), instruction manual
Warranty 5 or 10 Year
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm