Learn More
Notrax MD Ramp System™ Male Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Codice prodotto. 17702208
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
91 cm
152 cm
Colore:
Black
Orange
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17702208 91 cm Yellow Pezzo
17782198 91 cm Black Pezzo
17792198 91 cm Orange Pezzo
17712208 152 cm Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17702208 Fornitore Notrax N. del fornitore 551M0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    19.65€ / pezzi 1
    Risparmia 4.95€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
  • MD Ramp System™ Nitrile Compatible with the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom
  • Available in black, red, orange, and yellow
Specifica
Colore Yellow
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91 cm
Materiale Nitrile Rubber
Tipo Industrial and Commercial Matting
Larghezza (sistema metrico) 5 cm