Learn More
Notrax MD Ramp System™ Male Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Descrizione
- MD Ramp System™ Nitrile Compatible with the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom
- Available in black, red, orange, and yellow
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91 cm |
| Materiale | Nitrile Rubber |
| Tipo | Industrial and Commercial Matting |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |