Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ MD 1C Oil-Free Chemistry Diaphragm Vacuum Pump
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-314203 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Portata:
23 l/min.
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Amperaggio:
0.8 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Portata Requisiti elettrici Amperaggio unitSize
10045821 CEE 23 l/min. 230 V 50/60 Hz 0.8 A Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10045821 Fornitore BRANDTECH™ VACUUBRAND™ N. del fornitore 20696600
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent choice for rotary evaporation and other laboratory applications
Ideale per evaporatori rotativi da banco e sufficientemente potenti per risultati eccellenti con solventi con punto di ebollizione elevato
  • Manutenzione estremamente ridotta, nessun cambio di olio, nessuna nebbia d'olio
  • Vuoto assoluto1.5 Torr; capacità in aria libera 25 litri per minuto
  • Resistenza alla corrosione
  • Con valvola zavorratrice integrata per prestazioni coerenti della pompa con vapori condensati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 1.5 Torr (2 mbar)
Cavalli motore 0.08 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 18.96 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 8.6 kg
Amperaggio 0.8 A
Include Motore monofase, interruttore di accensione/spegnimento, cavo con spina, manuale d'uso
Velocità motore Da 1500 a 1800
Certificazione/Conformità CE
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 338 x 142 x 223 mm
Materiale Involucro in PTFE, testa della pompa in ETFE, diaframma in PTFE, tubi in PTFE, valvola in FFKM
Modello MD 1C
Livello di rumorosità 41 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da -10 a 60 °C
Peso (sistema imperiale) 15.2 libbre
Peso (sistema metrico) 6.9 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 23 l/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 8.8 in.
Overall Height (Metric) 17.5 cm
Overall Length (English) 13.3 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 31.6 cm
Overall Width (English) 5.6 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 14.2 cm
Tipo di pompa Chemistry Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 4
Temperature (English) Min 50°F
No. of Stages 3
Maximum Pressure 16 psi
Tensione 230 V