Learn More
Lovibond™ MD200 3-in-1 photometer kit for chlorine pH and cyanuric acid with liquid reagents
Codice prodotto. 12601725
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Photometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12601725 Photometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12601725 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 2882002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    620.18€ / pezzi 1
    Risparmia 84.82€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
includes liquid and tablet reagents, 3 round vials with lids, carry case, batteries and instruction manual
Versatile, compact and: The benchtop photometer MD 200 combines high-quality interference filters with long-term stable LEDs as light sources in a high-precision optic. The result: precise measurement results at all times - no matter where you use it.
Versatile use
The MD 200 photometer can be used in almost all areas of water analysis.
Precise and low maintenance
The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
User friendly
The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
Reagents
Use long-term stable Lovibond™ reagent tablets (5-10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond™ liquid reagents.
Specifica
Product Type Photometer
Tipo di display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Chlorine, pH and Cyanuric Acid Measurement
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MD200 photometer, range mg/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,butan-2-ol