Learn More
Lovibond™ MD200 6-in-1 photometer kit for chlorine copper pH cyanuric acid M-alkalinity and iron
Description
Versatile, compact and combination of high-quality interference filters with long-term stable LEDs as light sources in a high-precision optic results in precise measurement results at all times.
Versatile use
The MD 200 photometer can be used in almost all areas of water analysis.
Precise and low maintenance
The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
User friendly
The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
Reagents
Use long-term stable Lovibond™ reagent tablets (5-10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond™ liquid reagents.
Specifications
Specifications
| Product Type | Photometer |
| Tipo di display | LCD |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chlorine, Bromine, pH, Cyanuric Acid, M-Alkalinity and Calcium Hardness Measurement |
Safety and Handling
- MD200 photometer, range mg / l
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'- Bichinolin-4,4doacétate de calcium