missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDG1 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30512915 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30512915 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30512915 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338435UV

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

MDG1 Polyclonal antibody specifically detects MDG1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MDG1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene DKFZp564F1862, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9, dnaJ homolog subfamily B member 9, endoplasmic reticulum DnaJ homolog 4, ERdj4, Mdg-1, MDG1MSTP049, Microvascular endothelial differentiation gene 1 protein, MST049
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-223 of human MDG1 (NP_036460.1).,, Sequence:, SKSYYDILGVPKSASERQIKKAFHKLAMKYHPDKNKSPDAEAKFREIAEAYETLSDANRRKEYDTLGHSAFTSGKGQRGSGSSFEQSFNFNFDDLFKDFGFFGQNQNTGSKKRFENHFQTRQDGGSSRQRHHFQEFSFGGGLFDDMFEDMEKMFSFSGFDSTNQHTVQTENRFHGSSKHCRTVTQRRGNMVTTYTDCSGQ
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4189
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.