Learn More
MDK83190, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497548
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497548 10 mg -
16427496 100 mg 100mg
16413577 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16497548 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18633
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress MDK83190 is a potent apoptosis activator, induces Apaf-1 oligomerization, increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation in a cyto c-dependent Manner.
MDK83190 is a potent apoptosis activator, induces Apaf-1 oligomerization, increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation in a cyto c-dependent Manner.
Specifica
Materiale o nome chimico MDK83190
Forma fisica Solid
CAS 79183-19-0
Colore Orange
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H9Cl2NO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (150.26 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C3=C(C=CC=C3)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 306.14
Peso formulazione 306.14
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Research purposes only