missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDL-28170, MedChemExpress

Codice prodotto. 16449967
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16449967 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18236
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.

MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.

Specifica

Materiale o nome chimico MDL-28170
Forma fisica Solid
CAS 88191-84-8
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H26N2O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Calpain Inhibitor III
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (78.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(NC(CC1=CC=CC=C1)C=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 382.45
Peso formulazione 382.45
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.