Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496078 10 mg 10mg
16482217 50 mg 50mg
16466476 100 mg 100mg
16463426 25 mg 25mg
16438687 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16496078 Supplier Medchem Express Supplier No. HY14503
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Specifications
Materiale o nome chimico MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22O4
Quantità 10 mg
Sinonimo DWK-1339
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Molecular Weight (g/mol) 326.39
Peso formulazione 326.39
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Show More Show Less
Research purposes only