missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam MDR Assay Kit, Fluorometric, Quantitative, 1 x 96 Tests
Descrizione
- Detection method: Fluorescent
- Sample types: Suspension cells and adherent cells
- Assay time: 1 hr
- Results type: Quantitative
- Measured target: P Glycoprotein
- Recommended instrument: Microplate reader
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 96 Tests |
| Run Time | 1 hr. |
| Target Molecule | P-glycoprotein |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Tipo di campione | Suspension cells, Adherent cells |
| Quantità | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | P-glycoprotein measurement |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?