Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MDR1/8962R), R&D Systems™
Codice prodotto. 18611885 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611885 20 μg 20µg
18679314 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611885 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32377220ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MDR1/ABCB1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone MDR1/8962R
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment (around aa500-700) of human MDR1/ABCB1 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5243
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus