Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microstriscia termica per misurazione
Codice prodotto. 11790899
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
138°C to 154°C
40°C to 46°C
71 - 88 °C
93°C to 110°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11790899
Marca: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG3C01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.15 in.
    Altezza (sistema metrico) 4 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 11 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 71°C to 88°C Range 3
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 7 g
    Product Type Microstriscia termica
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.43 in.
    Descrizione Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 71°C to 88°C
    Max. Temperature (English) 190°F
    Temperatura max (sistema metrico) 88°C
    Min. Temperature (English) 160°F
    Min. Temperature (Metric) 71°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 160°F to 190°F
    Temperature Range (Metric) 71 - 88 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 71°C, 77°C, 82°C, 88°C