Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperature Indicating Paint
Descrizione
Specifications
Specifications
| Product Type | Timed Temperature Paint (135°C) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Color changing paint to show heat exposure |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Colore | Pink |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |