Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicatore termico per misurazione
Codice prodotto. 11730949
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
110°C
121 °C
127°C
138 °C
154°C
166°C
171°C
177 °C
182°C
188°C
204 °C
216 °C
224 °C
232°C
241°C
254°C
40 °C
49°C
54°C
60 °C
65°C
71 °C
77°C
88°C
93°C
Dimensione della confezione:
pezzi 50
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
11730949 232°C pezzi 50
11770909 40 °C pezzi 50
11710919 49°C pezzi 50
11720919 54°C pezzi 50
11730919 60 °C pezzi 50
11740919 65°C pezzi 50
11750919 71 °C pezzi 50
11760919 77°C pezzi 50
11790919 93°C pezzi 50
11780919 88°C pezzi 50
11720929 110°C pezzi 50
11740929 121 °C pezzi 50
11750929 127°C pezzi 50
11700939 154°C pezzi 50
11770929 138 °C pezzi 50
11710939 60 °C pezzi 50
11720939 166°C pezzi 50
11730939 171°C pezzi 50
11740939 177 °C pezzi 50
11760939 188°C pezzi 50
11790939 204 °C pezzi 50
11710949 216 °C pezzi 50
11720949 224 °C pezzi 50
11740949 241°C pezzi 50
11760949 254°C pezzi 50
11750939 182°C pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Codice prodotto. 11730949 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M01ETHE232D01P1
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyimide Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax Encapsulated Temperature Indicator 232°C (450°F)
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.47 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 232°C (450°F)
    Max. Temperature (English) 435°F
    Temperatura max (sistema metrico) 232°C
    Min. Temperature (English) 450°F
    Min. Temperature (Metric) 232°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 435°F
    Temperature Range (Metric) 232°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1% +1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Bilancia Dual °C (°F)