Descrizione
- Ergonomic handle
- Available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space
- PP transparent
- With embossed graduation printed in blue
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16.91 oz. |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.62 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 92 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.31 in. |
| Product Type | Measuring Jug |