Learn More
Mebendazole-5-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile:Dimethylsulfoxide, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mebendazole-5-hydroxy |
| CAS | 60254-95-7 |
| Nomi componenti o analita | Mebendazole-5-hydroxy |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H15 N3 O3 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3 |
| Vedi altri risultati |