Learn More
Mebendazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401709
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16401709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401709 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17595
MedChemExpress Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations; has been found as a hedgehog inhibitor.
Mebendazole is a highly effective, broad-spectrum antihelmintic indicated for the treatment of nematode infestations
Specifica
Materiale o nome chimico Mebendazole
CAS 31431-39-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13N3O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 4.17 mg/mL (14.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Peso formulazione 295.29
Percent Purity 99.34%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only