Learn More
Mebendazole
Codice prodotto. 15733447 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15733447 25 g 25g
15723447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15733447 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 101720250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31431-39-7
Formula molecolare C16H13N3O3
Molecular Weight (g/mol) 295.30
Numero MDL MFCD00057872
InChI Key OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
IUPAC Name methyl N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Mebendazole
Punto di fusione 287.0°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Peso formulazione 295.29
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mebendazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole