Learn More
BICASA Banco da laboratorio a parete serie MECC
Codice prodotto. 17487383 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
900 x 1200 x 880/2100 mm
900 x 1200 x 880/930 mm
900 x 1500 x 880/2100 mm
900 x 1500 x 880/930 mm
900 x 1800 x 880/2100 mm
900 x 1800 x 880/930 mm
900 x 900 x 880/2100 mm
900 x 900 x 880/930 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17487383 900 x 900 x 880/930 mm Pezzo
17497383 900 x 900 x 880/2100 mm Pezzo
17407393 900 x 1200 x 880/930 mm Pezzo
17417393 900 x 1200 x 880/2100 mm Pezzo
17427393 900 x 1500 x 880/930 mm Pezzo
17437393 900 x 1500 x 880/2100 mm Pezzo
17447393 900 x 1800 x 880/930 mm Pezzo
17457393 900 x 1800 x 880/2100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17487383 Fornitore BICASA N. del fornitore MB.0900.900.0930.HPL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Banco da laboratorio a parete serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano di lavoro in HPL
  • Banchi da laboratorio serie MECC
  • PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
  • MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
  • FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all'altezza del piano di lavoro
  • PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
  • PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
  • COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
Specifica
Colore Light Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EN 13150 TUV Certificate
Dimensioni (P x L x A) 900 x 900 x 880/930 mm
Tipo di cornice C-Frame
Con ruote No