Learn More
BICASA Banco da laboratorio con lavello
Codice prodotto. 17477393 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
900 x 1200 x 900/930 mm
900 x 600 x 900/930 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) unitSize
17477393 900 x 600 x 900/930 mm Pezzo
17497393 900 x 1200 x 900/930 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17477393 Fornitore BICASA N. del fornitore MS.0600.900.930.PP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Banco da laboratorio con lavello, serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano lavello in PP con vasca mm 400x500x300h, miscelatore acqua e lavaocchi
  • Banchi da laboratorio serie MECC
  • PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
  • MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
  • FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all'altezza del piano di lavoro
  • PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
  • Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
  • PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
  • COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
  • RUBINETTI: a colonna - Verniciatura a polvere epossidica - colore grigio chiaro; bloccaggio su fascia portaservizi o su piano di lavoro; con manicotto di alimentazione in ingresso filettato e dado di bloccaggio; identificazione del fluido (manopola secondo EN13792:2000)
Si prega di consultare il team di gestione delle strutture e il team di progettazione del progetto per l'installazione nel laboratorio. L'articolo è venduto come prodotto autonomo, esclusa l'installazione.
Specifica
Colore Light Gray
Adjustable (Height) No
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (P x L x A) 900 x 600 x 900/930 mm
Tipo di cornice C-Frame
Include Polypropylene sink countertop with basin, water mixer, eyewash and pegboard