Descrizione
Lunghezza del galleggiante = 150 mm, diametro = 18 mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 200 L |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Capacità (sistema imperiale) | 52.8 gal. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Size | G3/4 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Level Control |