Learn More
Meclofenoxate hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16457366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16457366 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17555
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
MedChemExpress Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Meclofenoxate hydrochloride, an ester of dimethylethanolamine (DMAE) and 4-chlorophenoxyacetic acid (pCPA), has been shown to improve memory, have a mentally stimulating effect, and improve general cognition.
Specifications
Materiale o nome chimico Meclofenoxate hydrochloride
CAS 3685-84-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H17Cl2NO3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.97 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (113.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCC(OCCN(C)C)=O)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 294.17
Peso formulazione 294.17
Percent Purity 98.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only