Learn More
Meconic Acid, TRC
Codice prodotto. 30483497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483497 250 mg 250mg
30471736 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM202890250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-59-6
Formula molecolare C7 H4 O7
Molecular Weight (g/mol) 200.1
Sinonimo Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
IUPAC Name 3-hydroxy-4-oxopyran-2,6-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Meconic Acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Peso formulazione 199.9957