Learn More
Meconin (1.0 mg/mL in Chloroform), TRC
Codice prodotto. 30481940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481940 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481940 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT82251X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meconin
CAS 569-31-3
Formula molecolare C10 H10 O4
Quantità 1 mL
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3H-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.0579
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Meconin 1 mg/mL