Learn More
Meconin, TRC
Codice prodotto. 30010288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010288 25 mg 25mg
17903975 5 mg 5mg
17962075 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM20290025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 569-31-3
Formula molecolare C10 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
IUPAC Name 6,7-dimethoxy-3H-2-benzofuran-1-one
SMILES COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico Meconin
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Peso formulazione 194.0579