Learn More
Mecoprop, TRC
Codice prodotto. 30472497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472497 2.5 g 2.50g
30466049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30472497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2030502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-65-2
Formula molecolare C10 H11 Cl O3
Molecular Weight (g/mol) 214.6455
Sinonimo Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- (6CI,8CI), (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, (±)-Mecoprop, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2M4KhP, Anicon B, Anicon P, CMPP, Celatox CMPP, Compitox, Isocarnox, MCPP, MCPP (herbicide), Mechlorprop, Mecoprop, Morogal, NSC 60282, Okultin MP, Rankotex, SYS 67 Mecmin, U 46 KV Fluid, α-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid
IUPAC Name 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid
SMILES CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mecoprop
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
Peso formulazione 214.0397