Learn More
AMPri™ Med-Comfort Blue Nitrile Examination Gloves
Catalog Number p-7187321
Click to view available options
Size:
medio
Large
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Non-sterile AMPri™ Med-Comfort Blue Nitrile Examination Gloves are high-quality all-rounders, for use in clinical, laboratory or dental applications. Light grip and also perfect for use in the food industry thanks to the blue colour. Also Suitable for the pharmaceutical industry.
  • Guanti da esplorazione di alta qualità per applicazioni di laboratorio, cliniche o farmaceutiche
  • Perfetti anche per l'uso nell'industria alimentare
  • Eccellente resilienza meccanica
  • Protezione da agenti chimici e microrganismi
  • Vestibilità ambidestra
  • Senza talco
  • Non sterile
  • Colore: blu
  • Punte delle dita antiscivolo
Certificazione/Conformità AQL: 1.5; DPI di categoria III; direttiva MD 93/42/CEE: classe 1; regolamento sulla sicurezza alimentare (CE) 1935/2004
Descrizione Guanti da esplorazione in nitrile monouso
Colore Blu
Monouso Sì
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Size medio
Spessore (sistema metrico) Polsino: 0,10 mm; palmo: 0,11 mm; punta delle dita: 0,15 mm
Modello 01192M
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm