Learn More
MED19 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611392 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611392 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611392 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297489100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MED19 Polyclonal specifically detects MED19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MED19
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene LCMR1mediator of RNA polymerase II transcription subunit 19, Lung cancer metastasis-related protein 1, mediator complex subunit 19DT2P1G7, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog (S. cerevisiae)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MED19 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 219541
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus