Learn More
MED28 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614466 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614466 25 μL 25µL
18127348 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18614466 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP23827125ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MED28 Polyclonal specifically detects MED28 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MED28
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni Q9H204
Alias gene DKFZP434N185, EG1DKFZp434N185, magicin, mediator complex subunit 281500003D12Rik, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 28 homolog (S. cerevisiae), subunit 28 homolog
Simboli geni MED28
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PSSSTLVDELESSFEACFASLVSQDYVNGTDQEEIRTGVDQCIQKFLDIARQTECFFLQKRLQLSVQKPEQV
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80306
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus