missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
This gene encodes a protein that is one of more than 20 subunits of the mediator complex, first identified in S. cerevisiae, that is required for activation of transcription. The product of this gene also interacts with elongins B and C, and CUL2 and RBX1, to reconstitute a ubiquitin ligase. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described.
Specifica
Specifica
| Antigene | MED8 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.57 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | MED8 |
| N. accesso geni | Q96G25, Q9D7W5 |
| Alias gene | ARC32, MED8, mediator complex subunit 8 |
| Simboli geni | Med8 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?