Learn More
Medetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487278
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16487278 10 mg 10mg
16453297 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16487278 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17034B10mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Specifica
Materiale o nome chimico Medetomidine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 86347-15-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17ClN2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo MPV785
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Molecular Weight (g/mol) 236.74
Peso formulazione 236.74
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Research purposes only