Learn More
R&D Systems™ Medetomidine hydrochloride
Codice prodotto. 30002072
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002072 50 mg 50mg
18700939 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002072 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5160/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00€
    942.90€ / 50mg
    Risparmia 54.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and highly selective α2 agonist
Potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively). Displays greater selectivity over α1-adrenoceptors than clonidine and UK 14,304 (1620-, 220- and 300-fold respectively). Inhibits twitch response in electrically stimulated mouse vas deferens (pD2 = 9.0). Active in vivo; displays hypotensive, bradycardic, sedative, anxiolytic, hypothermic and analgesic effects. Active Isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86347-15-1
Formula molecolare C13H17ClN2
Specifica
Materiale o nome chimico Medetomidine hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 236.74
Peso molecolare 236.743