Learn More
Medetomidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18061130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18061130 10 mg 10mg
18000650 50 mg 50mg
18053340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18061130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM20325010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86347-15-1
Formula molecolare C13 H16 N2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 236.74
Sinonimo Medetomidine Hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Domitor, MPV 785, Zalopine, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride
IUPAC Name 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.CC(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Specifica
Materiale o nome chimico Medetomidine Hydrochloride
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Peso formulazione 236.108
Percent Purity >95%