Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab Bottle, Non-Graduated, Amber
Codice prodotto. 12492521 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 12492521
Marca: DWK Life Sciences 219885
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tinted Type I borosilicate glass bottle without graduations.
  • Manufactured from borosilicate glass which provides the best chemical resistance
  • Amber borosilicate glass bottle provides protection from UV light
  • Special pour lip facilitates pouring
  • Packaged in partitioned carton to help prevent scratch marks on bottles
  • Black phenolic screw cap can be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Amber
Materiale Borosilicate Glass (Type I)
Quantità 48 EA
Product Type Media Bottle
Tipo di chiusura Not Included
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.