Learn More
PAL International™ Medipal™ 3 in 1 Disinfectant Wipes
Codice prodotto. 15834165
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
195 x 200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 240
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15834165 195 x 200 mm pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15834165 Fornitore PAL International™ N. del fornitore W520110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.45€
    8.24€ / pezzi 240
    Risparmia 0.21€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
2.0 L canister with 240 disinfectant wipes
  • Developed in response to a growing clinical need for a single cleaning & disinfectant wipe that is effective against a wider range of pathogens 
  • Wipes are alcohol free and intended for cleaning and disinfecting non porous hard surfaces, equipment and non invasive medical devices within healthcare environments
  • Proven to kill most micro organisms such as bacteria, viruses & yeasts
  • The wipes have been independently tested to a range of European standards (EN) including thenew European test EN16615:2015 (4-field test)
  • Alcohol & PHMB Free
  • 1 minute contact time
  • Suitable for storing on trolleys, countertops or wall mounted in a dispenser bracket
Specifica
Descrizione Cleans and Disinfects
Dimensioni (L x P) 195 x 200 mm
Include 240 wipes in a 2.0 L canister
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • medipal disinfectant wipes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alkyl C12-16 dimethyl benzyl ammonium chloride, poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, 5-chlo