Learn More
Pal International™ Salviette disinfettanti Medipal™
Codice prodotto. 15104439
Codice prodotto. 15104439 Fornitore Pal International™ N. del fornitore W615110MPCE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
2 Liter tub of 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Canister is suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • 2.0L Canister of 200 alcohol-free disinfecting wipes
  • Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices
  • Store on trolleys, countertops or wall-mounted in a dispenser bracket
  • Supports healthcare institutions to achieve both their clinical and budgetary targets
  • Help infection prevention teams to fight infection and ensure healthy, clinically clean environments for patients
  • Highly effective from 30 seconds
  • Proven to kill most microorganisms such as bacteria, viruses and spores
  • Independently tested to a range of European standards including the new European test EN16615:2015 (4-field test)
Identificativo prodotto
  • Medipal Disinfectant Wipes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.