Learn More
PAL International™ Medipal™ Medical Disinfectant Wipes
Codice prodotto. 15824165
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
300 x 200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15824165 300 x 200 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15824165 Fornitore PAL International™ N. del fornitore S522110MPCE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.70€
    7.27€ / pezzi 200
    Risparmia 0.43€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Supports healthcare institutions to achieve both their clinical and budgetary targets. Using Medipal™ wipes will help infection prevention teams to fight infection and ensure healthy, clinically clean environments for patients.
  • They contain a powerful dual biocidal solution, highly effective from 30 seconds against a wide range of pathogenic microorganisms and are intended for cleaning and disinfecting surfaces of non invasive medical devices
  • Medipal™ Disinfectant Wipes are bactericidal (including TB), virucidal, yeasticidal and fungicidal
  • They are tested to a range of EN standards including EN13727, EN14476, EN14348, EN14561, EN14563
  • They are alcohol free and gentle on surfaces, making them suitable for everyday use
  • They can be used in combination with Medipal High Level Disinfectant Wipes in areas of particular high risk
  • Low foaming & low residue
Specifica
Composizione Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) & Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB)
Tipo di contenitore Soft Pack
Descrizione Easy to transport and dispense, these wipes are suitable for general everyday cleaning and disinfection.
Dimensioni (L x P) 300 x 200 mm
Quantità 200 Wipes/Pk.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al