Learn More
MP Biomedicals™ Medium 199 (modified) with Hanks' Salts with Glutamine without Sodium Bicarbonate
Codice prodotto. 11420275 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 10 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420275 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11420275 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091023122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    64.05€ / 10L
    Risparmia 3.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Medium 199 (modified) with Hanks' Salts with Glutamine without Sodium Bicarbonate
  • H199 Powder
  • Hanks' salts with L-glutamine
  • Without sodium bicarbonate
Specifica
Forma Powder
Product Type Cell Culture Media
Quantità 1 x 10 L
Content And Storage Store at 0-5C
Descrizione Hanks' salts with L-glutamineWithout sodium bicarbonate