Learn More
Haldenwanger™ Crogioli in porcellana con profilo medio senza coperchio
Codice prodotto. 12356497
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
110 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12356497 20 ml pezzi 10
12306507 110 ml pezzi 5
12346497 15 ml pezzi 10
12366497 38 ml pezzi 10
12376497 49 ml pezzi 10
12396497 90 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12356497 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79MF/7A
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 20 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Crogioli di porcellana medi