Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione in porcellana con profilo medio-alto
Codice prodotto. 10578831
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
38 ml
49 ml
90 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10578831 38 ml Pezzo
10017380 15 ml Pezzo
10731922 20 ml Pezzo
10771922 250 ml Pezzo
10281531 49 ml Pezzo
10493081 90 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10578831 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 79MF/6
Spedizione stimata: 11-11-2026
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 38 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 45 mm
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Product Type Crogioli di fusione in porcellana