Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Medium Shape Weighing Bottles
Codice prodotto. 11886164
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11886164 75 mm Pezzo
11798104 48 mm pezzi 6
11788104 30 mm pezzi 6
10030181 38 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11886164 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05565580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.72€
    48.83€ / pezzi 1
    Risparmia 19.89€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Include Interchangeable NS stopper, inscription label
Quantità 1Pack
Numero stopper NS 80/12
Linea di prodotti Bottle
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Product Type Weighing Bottle