Learn More
OHAUS™ Medium Two Prong Sleeves
Codice prodotto. 15732669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Fiberglass
Vinyl
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15732669 Fiberglass Pezzo
15722669 Vinyl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15732669 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 30400254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    8.20€ / pezzi 1
    Risparmia 2.80€
    25% Sconto
In stock
OHAUS™ Medium Two Prong Sleeves are for use with clamps and can be easily removed for cleaning or replacement.
  • Available in red vinyl and fiberglass
  • Fiberglass sleeves are ideal for application above 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2
Tipo Prong Sleeve
Materiale Fiberglass
Size Medium
Colore Gray