Learn More
Medroxyprogesterone acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15597719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15597719
Marca: Thermo Scientific Acros 461120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-58-9
Formula molecolare C24H34O4
Molecular Weight (g/mol) 386.52
InChI Key PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Sinonimo medroxyprogesterone acetate, medroxyprogesterone 17-acetate, metigestrona, provera, depo-provera, gestapuran, farlutin, perlutex, veramix, methylacetoxyprogesterone
PubChem CID 6279
ChEBI CHEBI:6716
IUPAC Name [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMILES CC1CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Specifica
Materiale o nome chimico Medroxyprogesterone acetate
Punto di fusione 206.0°C to 208.0°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 386.52
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Medroxyprogesterone acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.