Learn More
Medroxyprogesterone acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16478326
Marca: Medchem Express HYB0469
MedChemExpress Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.
Medroxyprogesterone acetate is a widely used synthetic steroid by its interaction with progesterone, androgen and glucocorticoid receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico Medroxyprogesterone acetate
Forma fisica Powder
CAS 71-58-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H34O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Medroxyprogesterone 17-acetate Farlutin
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CC(O[C@@]([C@]12C)(CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@H](C)C3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])CC2)C(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 386.52
Peso formulazione 386.52
Percent Purity 98.68%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.