missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Descrizione
Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 95093-55-3 |
| Nomi componenti o analita | Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H23 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Mefenamic Acid 2,3-Butylene Glycol Ester, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H23NO3/c1-12-8-7-11-17(13(12)2)20-18-10-6-5-9-16(18)19(22)23-15(4)14(3)21/h5-11,14-15,20-21H,1-4H3 |
| SMILES | CC(O)C(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C |
| IUPAC Name | 3-hydroxybutan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?