Learn More
Mefenamic Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mefenamic Acyl-beta-D-glucuronide |
| Quantità | 0.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H23NO8/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)22-14-8-4-3-7-12(14)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h3-9,15-18,21-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 417.1424 |