Learn More
Mefloquine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325811 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325811 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14860900AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Nomi componenti o analita Mefloquine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name (R)-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]-[(2S)-piperidin-2-yl]methanol;hydrochloride
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 414.77
Quantità 1 mL
Peso formulazione 414.0934 g/mol