Learn More
Mefloquine Hydrochloride, LoGiCal
Codice prodotto. 30464288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464288 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464288 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1198.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Nomi componenti o analita Mefloquine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name (R)-[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]-[(2S)-piperidin-2-yl]methanol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 414.77
Quantità 10 mg
Peso formulazione 414.0934 g/mol